missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbonic Anhydrase X/CA10 Antibody (7H8F12E6), Alexa Fluor™ 594 , Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
Carbonic Anhydrase X/CA10 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase X/CA10 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Carbonic Anhydrase X/CA10 |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 7H8F12E6 |
| Konjugera | Alexa Fluor 594 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | carbonic anhydrase X, carbonic anhydrase-related protein 10, Carbonic anhydrase-related protein X, CARP X, CA-RPX, CARPXCA-RP X, Cerebral protein 15, cerebral protein-15, HUCEP-15 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase X/CA10 (NP_001076002.1; Met 1-Asn 300). |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?