Läs mer
Carbonic Anhydrase X/CA10 Antibody, DyLight 594, R&D Systems™
Produktkod. 18045088 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18045088 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18045088 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298120DL594
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Carbonic Anhydrase X/CA10 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase X/CA10 in Mouse samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Carbonic Anhydrase X/CA10
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 594
Utspädning Western Blot, ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias carbonic anhydrase X, carbonic anhydrase-related protein 10, Carbonic anhydrase-related protein X, CARP X, CA-RPX, CARPXCA-RP X, Cerebral protein 15, cerebral protein-15, HUCEP-15
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Carbonic Anhydrase X/CA10 (P61215; Met1-Asn300).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56934
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus