Läs mer
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase XII Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16301875
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
16301875 100 μL
1 options
Produktkod. 16301875 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA584921
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: NKQFLLTNNG HSVKLNLPSD MHIQGLQSRY SATQLHLHWG NPNDPHGSEH TVSGQHFAAE L Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 74%, Rat - 74%.
Carbonic Anhydrase XII is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Carbonic Anhydrase XII
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen CA12
Genaccessionsnr. O43570
Gene Alias 2310047E01Rik; AI314958; CA12; Car12; Carbonate dehydratase XII; carbonic anhydrase 12; Carbonic anhydrase XII; carbonic anyhydrase 12; carbonic dehydratase; CAXII; CA-XII; HsT18816; membrane-bound carbonic anhydrase 12; T18816; tumor antigen HOM-RCC-3.1.3
Gensymboler CA12
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human CA12. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107912).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 771
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG