Läs mer
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase XII Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA587698
Produktkod. 16516131
  • 4605.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Immunogen sequence: APVNGSKWTY FGPDGENSWS KKYPSCGGLL QSPIDLHSDI LQYDASLTPL EFQGYNLSAN KQFLLTNNGH SVKLNLPSDM HIQGLQSRYS ATQLHLHWGN PNDPHGSEHT VSGQHFAAEL HIVHYNSDLY PDASTASNKS EGLAVLAVLI EMGSFNPSYD KIFSHLQHVK YKGQEAFVPG FNIEELLPER TAEYYRYRGS LTTPPCNPTV LWTVFRNPVQ ISQEQLLALE TALYCTHMDD PSPREMINNF RQVQKFDERL VYTSFSQVQV CTAAGLS; Positive Samples: HT-29; Cellular Location: Membrane, Single-pass type I membrane protein.
Carbonic Anhydrase XII is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Carbonic Anhydrase XII
Polyclonal
Unconjugated
CA12
2310047E01Rik; AI314958; CA12; Car12; Carbonate dehydratase XII; carbonic anhydrase 12; Carbonic anhydrase XII; carbonic anyhydrase 12; carbonic dehydratase; CAXII; CA-XII; HsT18816; membrane-bound carbonic anhydrase 12; T18816; tumor antigen HOM-RCC-3.1.3
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
363085, 76459, 771
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
1.84 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O43570, Q8CI85
CA12, Car12
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-301 of human CA12 (NP_0012091).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado