Få mere at vide
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase XII Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA597528
Artikelnummer. 16520362
  • 4765.00 SEK / 100µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Carbonic Anhydrase XII Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA
Carbonic Anhydrase XII is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Carbonic Anhydrase XII
Polyclonal
Unconjugated
CA12
2310047E01Rik; AI314958; CA12; Car12; Carbonate dehydratase XII; carbonic anhydrase 12; Carbonic anhydrase XII; carbonic anyhydrase 12; carbonic dehydratase; CAXII; CA-XII; HsT18816; membrane-bound carbonic anhydrase 12; T18816; tumor antigen HOM-RCC-3.1.3
Rabbit
Protein G
RUO
76459, 771
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
O43570, Q8CI85
CA12, Car12
Recombinant Human Carbonic anhydrase 12 protein (25-301AA).
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.