missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Produktkod. 18043318 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18043318 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18043318 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298207H

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase XIV/CA14 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Carbonic Anhydrase XIV/CA14
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot, ELISA
Formulering PBS
Gene Alias Carbonate dehydratase XIV, carbonic anhydrase XIVcarbonic anhydrase 14, carbonic dehydratase, CAXiV, CA-XIV, EC 4.2.1.1
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Carbonic Anhydrase XIV/CA14 (NP_035927.1; Met 1-Met 290).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23632
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.