Läs mer
Novus Biologicals™ Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Overexpression Lysate
Produktkod. 18239683 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18239683 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18239683 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL108614
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2653 and based on accession number NM_12113. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens carbonic anhydrase XIV (CA14), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only