missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Carbonic Anhydrase XIV Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 16677964
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16677964 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16677964 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5101490

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total CA14.

CA14 belongs a large family of zinc metalloenzymes that catalyze the versible hydration of carbon dioxide. The protein is predicted to be a type I membrane protein and shares highest sequence similarity with the other transmembrane CA isoform, CA XII; however, they have different patterns of tissue-specific expression and thus may play different physiologic roles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Carbonic Anhydrase XIV
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen CA14
Genaccessionsnr. Q9ULX7, Q9WVT6
Gene Alias AW536446; CA XIV; CA14; Car14; Carbonate dehydratase XIV; carbonic anhydrase 14; Carbonic anhydrase XIV; carbonic dehydratase; Catm; CAXiV; CA-XIV; UNQ690/PRO1335
Gensymboler CA14, Car14
Värd art Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human CA14(Accession Q9ULX7), corresponding to amino acid residues G161-R211.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23632, 23831, 791259
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.