missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbonochloridic Acid Octadecyl Ester, TRC

Produktkod. 30363768
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30363768 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30363768 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1768702.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbonochloridic Acid Octadecyl Ester
CAS 51637-93-5
Molekylformel C19H37ClO2
Kvantitet 2.5 g
Synonym Chloro-formic Acid Octadecyl Ester, Octadecyl Chloroformate, Stearyl Chloroformate, Stearyloxycarbonyl Chloride, n-Octadecyl Chloroformate
InChI formel InChI=1S/C19H37ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-19(20)21/h2-18H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)Cl
IUPAC-namn octadecyl carbonochloridate
Molekylvikt (g/mol) 332.95
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.