Läs mer
Carbonochloridic Acid Octadecyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Carbonochloridic Acid Octadecyl Ester |
| CAS | 51637-93-5 |
| Molekylformel | C19H37ClO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Chloro-formic Acid Octadecyl Ester, Octadecyl Chloroformate, Stearyl Chloroformate, Stearyloxycarbonyl Chloride, n-Octadecyl Chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H37ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-19(20)21/h2-18H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | octadecyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.95 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?