Läs mer
Carbonochloridic Acid Octadecyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbonochloridic Acid Octadecyl Ester |
| CAS | 51637-93-5 |
| Molekylformel | C19H37ClO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Chloro-formic Acid Octadecyl Ester, Octadecyl Chloroformate, Stearyl Chloroformate, Stearyloxycarbonyl Chloride, n-Octadecyl Chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H37ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-19(20)21/h2-18H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | octadecyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.95 |