Läs mer
Carbonochloridic Acid (R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbonochloridic Acid (R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl Ester |
| CAS | 201660-37-9 |
| Molekylformel | C8H12ClNO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12ClNO2/c9-8(11)12-7-5-10-3-1-6(7)2-4-10/h6-7H,1-5H2/t7-/m0/s1 |
| LEDER | ClC(=O)O[C@H]1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC-namn | [(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl] carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.64 |
| Formel vikt | 189.0557 |