Läs mer
Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I), Rh 20%
Produktkod. 11325968
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11325968 1 g 1g
11305968 0.25 g 0.25g
11315968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11325968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010458.03
Request Bulk or Custom Format
Hydroformylering
Hydroformylering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25470-96-6
Molekylformel C24H22O3PRh
Molekylvikt (g/mol) 492.32
MDL-nummer MFCD00064611
InChI-nyckel UGUXXRZSXZLSCY-MECAPONASA-M
IUPAC-namn λ¹-rhodium(1+) metanidylidinoxidaniumtrifenylfosfan (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
LEDER [Rh+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I)
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,356
Löslighetsinformation Soluble in acetone and chlorinated solvents
Formel vikt 492.32
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 21%
Fysisk form Kristaller
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.