Läs mer
Karbonylcyanid 3-klorofenylhydrazon, 98 %
Produktkod. 11357056
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357056 500 mg 500mg
11367056 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06932.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1112.79 SEK
    999.65 SEK / 500mg
    Save 113.14 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 555-60-2 | C9H5ClN4 | 204,617 g/mol
Karbonylcyanid 3-klorfenylhydrazon är en allmänt använd frikopplare av oxidativ fosforylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Karbonylcyanid 3-klorfenylhydrazon är
en allmänt använd avkopplare av oxidativ fosforylering.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i DMSO (5 mg/ml), etanol (1 mg/ml) och metanol (10 mg/ml).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-60-2
Molekylformel C9H5ClN4
Molekylvikt (g/mol) 204.617
MDL-nummer MFCD00001848
InChI-nyckel UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cccp, 3-chlorophenyl hydrazonomalononitrile, carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, 3-chlorophenyl hydrazono malononitrile, m-chlorophenyl carbonylcyanide hydrazone, m-cl-ccp, carbonyl cyanide, 3-chlorophenyl hydrazone
PubChem CID 2603
ChEBI CHEBI:3259
IUPAC-namn 2-[(3-klorfenyl)hydrazinyliden]propandinitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN=C(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Smältpunkt ∽175 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 mg
UN-nummer UN3439
Beilstein 1842102
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i DMSO (5 mg/ml), etanol (1 mg/ml) och metanol (10 mg/ml).
Formel vikt 204.62
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.