Läs mer
Kolylcyanid m-Klorofenylhydrazon, TRC
Produktkod. 30362820
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30362820 100 mg
1 options
Produktkod. 30362820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC177303100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
CAS 555-60-2
Molekylformel C9H5ClN4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
LEDER Clc1cccc(NN=C(C#N)C#N)c1
IUPAC-namn 2-[(3-klorofenyl)hydrazinyliden]propandinitril
Molekylvikt (g/mol) 204.62
Formel vikt 204.0203