Läs mer
Karbonylklorobin (triphenylfosfin) iridium (I)
Produktkod. 11348198
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348198 1 g 1g
11338198 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039413.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14871-41-1 | C37H30ClIrOP2 | 780,26 g/mol
Karbonylklorobis(trifenylfosfin)iridium(I) är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14871-41-1
Molekylformel C37H30ClIrOP2
Molekylvikt (g/mol) 780.26
MDL-nummer MFCD00009590
InChI-nyckel PEPSDKMVHYXIMJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym carbonylchlorobis triphenylphosphine iridium i
PubChem CID 78076234
IUPAC-namn iridium;metanon;trifenylfosfan;klorid
LEDER Cl[Ir+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I)
Smältpunkt 215°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Soluble in chloroform, toluene; Slightly soluble in acetone, alcohol
Formel vikt 780.27
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.