Läs mer
Karbonylklorohydridotris(triphenylfosfin)ruthenium(II)
Produktkod. 15496635
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496635 1 g 1g
15406645 5 g 5g
15416645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044955.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16971-33-8 | C55H46ClOP3Ru | 952,41 g/mol
Karbonylklorhydridotris(trifenylfosfin)rutenium(II) används som råmaterial för att syntetisera andra ru-hydridkatalysatorer. Det är involverat i hydreringen av ringöppnande metatespolymerer såsom norbornen och andra cykliska olefin-ROMP-polymerer som används som plaster, hartser och optiska material. Den kan fungera som en alternativ katalysator till rodiumhydreringskatalysator. Det fungerar också som en katalysator vid hydreringen av konjugerade diensampolymerer som akrylnitril-butadiengummi (NBR).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16971-33-8
Molekylformel C55H46ClOP3Ru
Molekylvikt (g/mol) 952.41
MDL-nummer MFCD00049804
InChI-nyckel IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym carbonylchlorohydridotris triphenylphosphine-ruthenium ii
PubChem CID 71463878
IUPAC-namn formaldehyd;hydrid;rutenium(2+);trifenylfosfan;klorid
LEDER Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbonylchlorohydridotris (triphenylphosphine)ruthenium (II)
Smältpunkt 204 °C till 206 °C (dekomposition)
Färg Grå
Linjär formel [(C6H5)3P]3Ru(CO)(Cl)H
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig; Mycket hygroskopisk
Löslighetsinformation Olösligt i vatten, etanol och DMSO. Sparsamt löslig i bensen, kloroform och aceton.
Formel vikt 952.41
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.