Läs mer
Karbonyldihydridotris(trifenylfosfin)rutenium(II), vit kristallin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358518
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358518 0.5 g 0.5g
11338518 2 g 2g
11348518 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040524.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25360-32-1 | C55H47OP3Ru | 917.97 g/mol
Karbonyldihydridotris(trifenylfosfin)rutenium(II) används som Katalysator för omvandling av 1,4-alkyndioler till pyrroler, Katalysator för oxidation av primära alkoholer till metylestrar, Katalysator för omarrangering av oximer till amider, Katalysator för CC-aktivering, via riktad CH-aktivering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25360-32-1
Molekylformel C55H47OP3Ru
Molekylvikt (g/mol) 917.97
MDL-nummer MFCD00015870 MFCD00015870
InChI-nyckel MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53384314
IUPAC-namn kolmonoxid;hydrid;rutenium(2+);trifenylfosfan
LEDER [RuH2].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbonyldihydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Smältpunkt 161°C to 163°C
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 0.5 g
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 917.97
Fysisk form Kristaller
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.