Läs mer
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I), Rh 10.0% min
Produktkod. 11316717
Change view
Kvantitet:
0.1 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316717 0.1 g 0.1g
11306717 1 g 1g
11396707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11316717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010016.77
Request Bulk or Custom Format
Hydrogenering, hydrosilering, isomerisering, karbonylering, hydroformylering, oxidation
Hydrogenering, hydrosilering, isomerisering, karbonylering, hydroformylering, oxidation
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17185-29-4
Molekylformel C55H46OP3Rh
Molekylvikt (g/mol) 918.80
MDL-nummer MFCD00151644
InChI-nyckel AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tristriphenylphosphine rhodium carbonyl hydride, hydridocarbonyltris triphenylphosphine rhodium i
PubChem CID 132451836
IUPAC-namn kolmonoxid; rodium; trifenylfosfan
LEDER [RhH].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Smältpunkt 138°C (decomposition)
Färg Gult
Densitet 1.33 g/mL
Odör Odorless
Linjär formel RhH(CO)[P(C6H5)3]3
Kvantitet 0.1 g
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,9758
Löslighetsinformation Soluble in hydrocarbons (e.g. benzene and toluene) with dissociation of phosphine ligands
Formel vikt 918.8
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 10.0% min.
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.