missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbophenothion D10 (di(ethyl D5)) 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbophenothion D10 (di(ethyl D5)) |
| CAS | 2733387-54-5 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Molekylformel | C11 2H10 H6 Cl O2 P S3 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Carbophenothion D10 (di(ethyl D5)) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClO2PS3/c1-3-13-15(16,14-4-2)18-9-17-11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])SCSc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-chlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.93 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?