missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbophenthion, SPEX CertiPrep™

Produktkod. 16329707 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16329707 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16329707 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S755

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Carbophenothion786-19-61000μg/mL

Certifikat

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Uppfyllande

GHS/OSHA Complaint

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbophenothion
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 786-19-6, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Method 8081
Analyt- eller komponentnamn Carbophenothion
Molekylformel C11H16ClO2PS3
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel VEDTXTNSFWUXGQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCSC1=CC=C(C=C1)Cl
Element Carbophenothion
IUPAC-namn (4-chlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 342.851
PubChem CID 13081
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82107
Visa mer Visa mindre

Product intended for laboratory use only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.