Läs mer
Tocris Bioscience™ Carboplatin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18772504
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18772504 50 mg
1 options
Produktkod. 18772504 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2626/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
DNA cross-linking antitumor agent
Antitumor agent that forms platinum-DNA adducts. Causes intra- and interstrand DNA crosslinks blocking DNA replication and transcription. Enhances radiation-induced single-strand DNA breakage and displays lower nephrotoxicity than analog cisplatin (Cat. No. 2251).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboplatin
CAS 41575-94-4
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C6H12N2O4Pt
Formel vikt 371.25
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 371.26