Läs mer
Carbopol™ 940, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10297740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10297740 250 g Plastflaska 250g
1 options
Produktkod. 10297740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 278382500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 9003-01-04 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbopol* 94
CAS 9003-01-04
Färg Vitt
Förlust vid torkning 2% max.
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Molekylformel (C3H4O2)n
MDL-nummer MFCD00084394
Kvantitet 250 g
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
InChI-nyckel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Resterande lösningsmedel 0.5% max. (benzene)
LEDER OC(=O)C(-*)C-*
IUPAC-namn prop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 72.06
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Viskositet 40000 to 60000cP (Brookfield, 20 rpm, 25°C) (neutralized soln., 0.5% dispersion)
Klarhet (neutralized soln.,420nm,0.5% dispersion)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.