Läs mer
Carborundum, Technical, SLR, Powder, Medium, about 165μm (80 Grit), Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Solid |
| Förpackning | Plastic Powder Jar |
| Färg | Black |
| Kvantitet | 500 g |
| CAS | 409-21-2 |
| Smältpunkt | 2700°C |
| MDL-nummer | 49531 |
| Synonym | Silicon carbide |
| Formel vikt | 40.0855g/mol |