Läs mer
Carbostyril 124 N-Carboxymethyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbostyril 124 N-Carboxymethyl Chloride |
| CAS | 183613-11-8 |
| Molekylformel | C12 H11 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClN2O2/c1-7-4-11(16)15-10-5-8(2-3-9(7)10)14-12(17)6-13/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16) |
| LEDER | CC1=CC(=O)Nc2cc(NC(=O)CCl)ccc12 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(4-methyl-2-oxo-1H-quinolin-7-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.68 |
| Formel vikt | 250.0509 |