missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbostyril 124, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbostyril 124 |
| CAS | 19840-99-4 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 7-amino-4-methyl-, Carbostyril, 7-amino-4-methyl- (6CI,8CI), 7-Amino-4-methyl-2(1H)-quinolinone, 2-Hydroxy-4-methyl-7-aminoquinoline, 4-Methyl-7-aminocarbostyril, 7-Amino-2-hydroxy-4-methylquinoline, 7-Amino-4-methyl-2-quinolinone, 7-Amino-4-methyl-2-quinolone, 7-Amino-4-methylcarbostyril, Carbostyril 124, Carbostyryl 7 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O/c1-6-4-10(13)12-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC1=CC(=O)Nc2cc(N)ccc12 |
| IUPAC-namn | 7-amino-4-methyl-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vikt | 174.0793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?