Läs mer
Carbosulfan-d18, TRC
Produktkod. 30367224
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367224 10 mg
30354051 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30367224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17771210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189903-75-0
Molekylformel C20H14D18N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 398.66
Synonym Carbosulfan D18 (dibutyl D18)
IUPAC-namn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-[bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)amino]sulfanyl-N-methylcarbamate
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbosulfan-d18
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32N2O3S/c1-6-8-13-22(14-9-7-2)26-21(5)19(23)24-17-12-10-11-16-15-20(3,4)25-18(16)17/h10-12H,6-9,13-15H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2,8D2,9D2,13D2,14D2