missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbosulfan, MedChemExpress

Produktkod. 16472296
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16472296 500 mg -
16428836 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16472296 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2015

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Carbosulfan inhibited relatively potently CYP3A4 and moderately CYP1A1/2 and CYP2C19 in pooled HLM (human livers).

Carbosulfan inhibited relatively potently CYP3A4 and moderately CYP1A1/2 and CYP2C19 in pooled HLM (human livers).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbosulfan
CAS 55285-14-8
Färg Tan
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H32N2O3S
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.78 mM)
LEDER O=C(OC1=C(OC(C)(C)C2)C2=CC=C1)N(SN(CCCC)CCCC)C
Molekylvikt (g/mol) 380.54
Formel vikt 380.54
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.