Läs mer
Carbosulfan, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12999464 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12999464 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12999464 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S742
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Carbosulfan55285-14-81000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbosulfan
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 55285-14-8, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C20H32N2O3S
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel JLQUFIHWVLZVTJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCN(CCCC)SN(C)C(=O)OC1=CC=CC2=C1OC(C2)(C)C
IUPAC-namn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-(dibutylamino)sulfanyl-N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 380.547
PubChem CID 41384
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:38476
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only