missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbosulfan, TRC

Produktkod. 17957839
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17957839 10 mg
17967639 50 mg
17938329 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17957839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17771010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 55285-14-8
Molekylformel C20 H32 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 380.54
Synonym Carbamic acid, [(dibutylamino)thio]methyl-, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester (9CI), Advantage, Carbosulfan, DBSC, Dingliukebaiwei, FMC 35001, Marshal, Marshal 25EC, Marshal 25ST, Posse, Versal, Zaprawa Marshal
IUPAC-namn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-(dibutylamino)sulfanyl-N-methylcarbamate
LEDER CCCCN(CCCC)SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbosulfan
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32N2O3S/c1-6-8-13-22(14-9-7-2)26-21(5)19(23)24-17-12-10-11-16-15-20(3,4)25-18(16)17/h10-12H,6-9,13-15H2,1-5H3
Formel vikt 380.2134
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.