Läs mer
(-)-Carbovir, Mikromol™
Beskrivning
(-)-Karbovir
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Carbovir |
| CAS | 120443-30-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-Carbovir |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H13 N5 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-, (1R-cis)-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one, (1R-cis)-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-6H-Purin-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N5O2/c12-11-14-9-8(10(18)15-11)13-5-16(9)7-2-1-6(3-7)4-17/h1-2,5-7,17H,3-4H2,(H3,12,14,15,18)/t6-,7+/m1/s1 |
| LEDER | NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymetyl)cyklopent-2-en-1-yl]-1H-purin-6-one |
| Visa mer |