Läs mer
(-)-Karbovir, TRC
Produktkod. 17992735
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17992735 250 mg -
17961315 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17992735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC177685250MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120443-30-3
Molekylformel C11 H13 N5 O2
Synonym 6H-Purin-6-ett, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymetyl)-2-cyklopenten-1-yl]-∣6H-Purin-6-ett, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-(hydroxymetyl)-2-cyklopenten-1-yl]-, (1R-cis)-∣2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymetyl)-2-cyklopenten-1-yl]-6H-purin-6-ett∣(-)-Karbovir
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 247.2532
Produkttyp API
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 250 mg
Kemiskt namn eller material (-)-Karbovir