Läs mer
Carboxin, MedChemExpress
Produktkod. 16448836
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448836 100 mg
1 options
Produktkod. 16448836 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2064
MedChemExpress Carboxin (Carboxine) is a systemic agricultural fungicide and seed protectant.
Carboxin (Carboxine) is a systemic agricultural fungicide and seed protectant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxin
Fysisk form Solid
CAS 5234-68-4
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H13NO2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Carboxine Fenoxan
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (424.99 mM)
LEDER O=C(C1=C(C)OCCS1)NC2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 235.3
Formel vikt 235.3
Procent renhet 97.0%