Learn More
Karboxin, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15216306 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Packungsgröße:
1ml
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15216306 1 mL 1ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15216306 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S760
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Karboxin5234-68-41000 μg/ml
Zertifizierungen
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Carboxin
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 5234-68-4, 67-64-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C12H13NO2S
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel GYSSRZJIHXQEHQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(SCCO1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 6-metyl-N-fenyl-2,3-dihydro-1,4-oxatiin-5-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 235.301
PubChem CID 21307
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:41412
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.