missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carboxin-sulfoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30327535
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327535 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30327535 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11040200AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carboxin-sulfoxide
CAS 17757-70-9
Analyt- eller komponentnamn Carboxin-sulfoxide
Frakt skick +20°C
Molekylformel C12 H13 N O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,4-Oxathiin-3-carboxanilide, 5,6-dihydro-2-methyl-, 4-oxide (8CI), 5,6-Dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilide-4-oxide, 5,6-Dihydro-3-carboxanilide-2-methyl-1,4-oxathiin-4-oxide, Carboxin 4-oxide, Carboxin sulfoxide, F 831, Vitavax sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C12H13NO3S/c1-9-11(17(15)8-7-16-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
LEDER CC1=C(C(=O)Nc2ccccc2)S(=O)CCO1
IUPAC-namn 6-methyl-4-oxo-N-phenyl-2,3-dihydro-1,4-oxathiine-5-carboxamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 251.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 251.0616 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.