Läs mer
Carboxin Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxin-sulfoxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3S/c1-9-11(17(15)8-7-16-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 251.0616 |
| Procent renhet | >95% |