missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carboxine, TRC

Produktkod. 30360172
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360172 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30360172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17773025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carboxin
CAS 5234-68-4
Molekylformel C12 H13 N O2 S
Kvantitet 25 g
Synonym 1,4-Oxathiin-3-carboxanilide, 5,6-dihydro-2-methyl- (7CI,8CI), 5,6-Dihydro-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiin-3-carboxamide, 1-Oxa-2-methyl-3-(anilidocarbonyl)-4-thiacyclohex-2-ene, 2,3-Dihydro-5-carboxanilido-6-methyl-1,4-oxathiin, 2,3-Dihydro-6-methyl-1,4-oxathiin-5-carboxanilide, 2,3-Dihydro-6-methyl-1,4-oxathiine-5-carboxylic acid anilide, 2,3-Dihydro-6-methyloxathiin-5-carboxanilide, 5,6-Dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilide, Carbathiin, Carboxin, Carboxine, D 735, DCMO, DMOC, F 735, Fenoxan, Karboxyn, N-Phenyl-2-methyl-5,6-dihydrooxathiin-3-carboxamide, NSC 263492, V 4X, Vitaflo 250, Vitavax, Vitavax 100, Vitavax 34, Vitavax 735D, Vitavax 75W, Vitavax EC 200
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2S/c1-9-11(16-8-7-15-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
LEDER CC1=C(SCCO1)C(=O)Nc2ccccc2
IUPAC-namn 6-methyl-N-phenyl-2,3-dihydro-1,4-oxathiine-5-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 235.3
Formel vikt 235.0667
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.