Läs mer
Carboxy Primaquine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxy Primaquine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O3/c1-10(5-6-14(18)19)17-13-9-12(20-2)8-11-4-3-7-16-15(11)13/h3-4,7-10,17H,5-6H2,1-2H3,(H,18,19) |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 274.1317 |
| Frakt skick | Room Temperature |