Läs mer
Carboxy-PTIO potassium salt, 98+%
Produktkod. 15413929
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413929 50 mg 50mg
15403929 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61316.MF
Request Bulk or Custom Format
Stabil, vattenlöslig fri radikal som reagerar med kväveoxid (NO) för att hämma NO-syntas
Stabil, vattenlöslig fri radikal som reagerar med kväveoxid (NO) för att hämma NO-syntas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148819-94-7
Molekylformel C14H17KN2O4
Molekylvikt (g/mol) 316.398
MDL-nummer MFCD00216153
InChI-nyckel CUYIQXAMAUOMKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ion 2-4-carboxylatophenyl-3-hydroxy-4,4,5,5-tetramethylimidazol-1-ium-1-olate, 2-4-potassiooxycarbonyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazoline 3-oxide-1-yl oxy radical, potassium 2-4-carboxylatophenyl-3-hydroxy-4,4,5,5-tetramethylimidazol-1-ium-1-olate, potassium 2-4-carboxylatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-3-oxidoimidazol-3-ium-1-yloxidanyl
PubChem CID 54730022
IUPAC-namn kalium;4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3-dioxidimidazol-1-ium-2-yl)bensoesyra
LEDER CC1(C([N+](=C(N1[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)[O-])(C)C)C.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxy-PTIO potassium salt
Färg Blått
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation Soluble in water; Also soluble in ethanol,methanol,DMSO or DMF.
Formel vikt 315.38
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.