missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carboxy-PTIO kaliumsalt, 99,6 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11405921 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405921 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11405921 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215981501

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carboxy-PTIO Potassium Salt
CAS 148819-94-7
Analysprocentintervall 0.996
Molekylformel C14H17KN2O4
Kvantitet 1 mg
Synonym potassium ion 2-4-carboxylatophenyl-3-hydroxy-4,4,5,5-tetramethylimidazol-1-ium-1-olate, 2-4-potassiooxycarbonyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazoline 3-oxide-1-yl oxy radical, potassium 2-4-carboxylatophenyl-3-hydroxy-4,4,5,5-tetramethylimidazol-1-ium-1-olate, potassium 2-4-carboxylatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-3-oxidoimidazol-3-ium-1-yloxidanyl
InChI-nyckel CUYIQXAMAUOMKG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C([N+](=C(N1[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)[O-])(C)C)C.[K+]
IUPAC-namn kalium;4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3-dioxidimidazol-1-ium-2-yl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 316.398
PubChem CID 54730022
Formel vikt 315.4
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.