Läs mer
Carboxy-PTIO Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxy-PTIO, Potassium Salt |
| CAS | 148819-94-7 |
| Molekylformel | C14 H16 N2 O4 . K |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N2O4.K/c1-13(2)14(3,4)16(20)11(15(13)19)9-5-7-10(8-6-9)12(17)18;/h5-8H,1-4H3,(H,17,18);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].CC1(C)N([O])C(=[N+]([O-])C1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | potassium;4-(1-λ^{1}-oxidanyl-4,4,5,5-tetramethyl-3-oxidoimidazol-3-ium-2-yl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.39 |
| Formel vikt | 315.0747 |