Läs mer
Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt, MedChemExpress
Produktkod. 16487387
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16487387 5 mg
1 options
Produktkod. 16487387 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112680A
MedChemExpress Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt has the peculiarity to exhibit high molecular specificity for RNA over DNA G4s.
Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt has the peculiarity to exhibit high molecular specificity for RNA over DNA G4s.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt
CAS 2444713-88-4
Färg Light Green
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C37H35F3N10O9
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (121.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (73.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCN1N=NC(COC2=CC(C(NC3=NC4=CC=CC=C4C(OCCN)=C3)=O)=NC(C(NC5=NC6=CC=CC=C6C(OCCN)=C5)=O)=C2)=C1.FC(C(O)=O)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 820.73
Formel vikt 820.73
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation