Läs mer
Carboxyamidotriazole, MedChemExpress
Produktkod. 16411599
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16411599 1 mg
1 options
Produktkod. 16411599 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16126
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Carboxyamidotriazole (L-651582) is a cytostatic inhibitor of nonvoltage-operated calcium channels and calcium channel-mediated signaling pathways. Carboxyamidotriazole shows anti-tumor, anti-inflammatory and antiangiogenic effects.
Carboxyamidotriazole (L-651582) is a cytostatic inhibitor of nonvoltage-operated calcium channels and calcium channel-mediated signaling pathways. Carboxyamidotriazole shows anti-tumor, anti-inflammatory and antiangiogenic effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxyamidotriazole
Fysisk form Solid
CAS 99519-84-3
Färg Off-White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H12Cl3N5O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym L-651582 CAI
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (235.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(N)N(CC2=CC(Cl)=C(C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)C(Cl)=C2)N=N1)N
Molekylvikt (g/mol) 424.67
Formel vikt 424.67
Procent renhet 95.0%