Läs mer
Carboxyamidotriazole, TRC
Produktkod. 30361853
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361853 5 mg
30353406 50 mg
30355502 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30361853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1777755MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99519-84-3
Molekylformel C17 H12 Cl3 N5 O2
Molekylvikt (g/mol) 424.67
Synonym 1H-1,2,3-Triazole-4-carboxamide, 5-amino-1-[[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]methyl]-, 5-Amino-1-[[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, CAI, Carboxyamidotriazole, L 651582, NSC 609974
IUPAC-namn 5-amino-1-[[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]methyl]triazole-4-carboxamide
LEDER NC(=O)c1nnn(Cc2cc(Cl)c(C(=O)c3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2)c1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxyamidotriazole
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H12Cl3N5O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)15(26)13-11(19)5-8(6-12(13)20)7-25-16(21)14(17(22)27)23-24-25/h1-6H,7,21H2,(H2,22,27)
Formel vikt 423.0057