missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carboxyethylsilanetriol Sodium Salt - 25% in water, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | disodium;3-[dihydroxy(oxido)silyl]propanoate |
| CAS | 18191-40-7 |
| Molekylformel | C3 H6 O5 Si . 2 Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Carboxyethylsilanetriol Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7O5Si.2Na/c4-3(5)1-2-9(6,7)8;;/h6-7H,1-2H2,(H,4,5);;/q-1;2*+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[Na+].O[Si](O)([O-])CCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;3-[dihydroxy(oxido)silyl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.142 |
| Formel vikt | 195.978 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?