Läs mer
Carboxyethylsilanetriol Sodium Salt - 25% in water, TRC
Produktkod. 30352151
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30352151 2.5 g
1 options
Produktkod. 30352151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1782832.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material disodium;3-[dihydroxy(oxido)silyl]propanoate
CAS 18191-40-7
Molekylformel C3 H6 O5 Si . 2 Na
Kvantitet 2.5 g
Synonym Carboxyethylsilanetriol Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C3H7O5Si.2Na/c4-3(5)1-2-9(6,7)8;;/h6-7H,1-2H2,(H,4,5);;/q-1;2*+1/p-1
LEDER [Na+].[Na+].O[Si](O)([O-])CCC(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium;3-[dihydroxy(oxido)silyl]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 196.142
Formel vikt 195.978
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 25 %