Läs mer
Karboxyformamido Metazaklor Bensoesyra, TRC
Produktkod. 30180271
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180271 10 mg
30180182 50 mg
30179901 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM85459010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1367578-41-3
Molekylformel C14 H13 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 303.27
Synonym Metazachlor Metabolite BH 479-12, Benzoic acid, 2-[(carboxycarbonyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-3-methyl-
IUPAC-namn 3-metyl-2-[oxalo(pyrazol-1-ylmetyl)amino]bensoesyra
LEDER Cc1cccc(C(=O)O)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metazachlor Metabolite BH 479-12
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O5/c1-9-4-2-5-10(13(19)20)11(9)17(12(18)14(21)22)8-16-7-3-6-15-16/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
Formel vikt 303.0855