Läs mer
Molecular Probes™ Karboxyllatexpärlor, 4 % vikt/volym, 1,0μ m
Produktkod. 11520106
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520106
Brand: Molecular Probes™ C37274
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. På grund av hur polystyrenkedjorna ordnar sig i pärlan är ytan mycket hydrofob till sin karaktär, vilket gör dessa idealiska material för adsorption av material som proteiner.
Karboxyllatexen består av karboxylladdningsstabiliserade hydrofoba polystyrenmikrosfärer. Endast karboxylgrupper finns på partikelytan. Partiklarna är karboxylanalogen av sulfatlatexarna. Karboxylgruppens pKa är relativt högt, och följaktligen är dessa partiklar inte lämpliga för arbete i sura medier. IDC-karboxyllatexar finns i en mängd olika storlekar och ytladdningstätheter. De kan användas antingen för fysisk adsorption av antigener eller antikroppar, eller för kovalent koppling av komponenter till partikelytan.
Mikrosfärer finns i många storlekar och ytfunktioner
• 25 storlekar att välja mellan —0,02 mikron till 16 mikron
• 20 olika —ytor för klar konjugering till praktiskt taget vilket material som helst
•—
• —Ytaktivt fritt ultrarent Olika mängder
från milliliter till 500-liters mängder Viktiga användningsområden för mikrosfärer
• Instrumentkalibrering (flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flödestestning (mikrofluidik, blodflöde, vattenflöde och luftflöde)
• Cellbiologiska spårämnen (celldifferentiering och cellspårning)
• Immunanalyser (agglutinationstester, ELISA , partikelfångnings- och kontrastreagenser)
Få mer information Läs
en teknisk översikt av mikrosfärer och ta reda på om högaktiva pärlor, superaktiva pärlor, specialpärlor och granska pärlkopplingsprotokoll på IDC Surfactant-free Latex Beads applikationssida.
Vi ’kommer att göra en skräddarsydd mikrosfärprodukt för dig Om du
inte ser den ’mikrosfär du letar efter ’i vår lagerförda lista, kommer vi att ’göra en skräddarsydd mikrosfär för dig. Vår anpassade konjugationstjänst är effektiv och konfidentiell, och vi garanterar kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Material Polystyren
Produkttyp Latexpärlor
Produktlinje IDC
Kvantitet 15 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Ytmodifiering Karboxyl
Diameter (metrisk) 1μ m