Läs mer
Thermo Scientific™ CarboxyLink™ Kopplingsharts
Produktkod. 11856744 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11856744
Brand: Thermo Scientific™ 20266
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kovalent immobilisera peptidantigener och andra karboxylatligander för affinitetsrening med hjälp av DADPA-aktiverade agarospärlor och EDC-tvärbindare.
Thermo Scientific™ CarboxyLink Kopplingshartser och kit tillhandahåller kovalent immobilisering av peptider eller andra karboxylinnehållande (-COOH) molekyler till ett poröst, pärlförsett harts för användning i affinitetsreningsprocedurer.
Dessa aktiverade hartser möjliggör immobilisering av karboxylatligander för användning i affinitetsprotokoll. CarboxyLink Harts är tvärbunden pärlformad agaros (eller akrylamidbaserad Thermo Scientific UltraLink™ Biosupport) som har aktiverats med diaminodipropylamin (DADPA) för att innehålla långa distansarmar, som var och en har en primär amin i änden. När den inkuberas med hartset och karbodiimidtvärbindaren EDC (ingår i CarboxyLink Immobilization Kit), blir karboxylinnehållande molekyler permanent fästa till underlaget genom stabila amidbindningar. När väl en molekyl är kopplad kan den preparerade affinitetskolonnen användas flera gånger i typiska proteinaffinitetsreningsprocedurer. CarboxyLink Kopplingshartser kan också användas för att immobilisera andra typer av molekyler med användning av alternativa aminreaktiva tvärbindningskemier.
Höjdpunkter:
  • CarboxyLink Kopplingshartser– pärlformad agaros eller akrylamidbärare aktiverad med diaminodipropylamin (DADPA) för amin-till-karboxylkonjugering med EDC-tvärbindare
  • Effektiv peptidimmobilisering– koppla enkelt 1 till 2 mg peptid per milliliter sedimenterat harts
  • Stabil koppling– immobilisering resulterar i kovalent bindning av karboxylgrupper genom amidbindningar, vilket möjliggör flera omgångar av affinitetsrening med en sats av beredd harts
  • Flexibla och skonsamma kopplingsförhållanden– immobiliseringsreaktion fullbordad i enkel MES eller annan icke-amin och icke-karboxyl, nästan neutral buffert, med eller utan organiskt lösningsmedel
  • Idealisk för omodifierade peptider– immobiliserar peptider med hög kapacitet och olika orienteringar utan steriskt hinder, vilket möjliggör effektiv användning vid affinitetsrening av specifika antikroppar
  • Bekväma kit och produktstorlekar– välj 5-kolumnssatser med kompletta uppsättningar buffertar, tvärbindare och mångsidiga spin/droppkolonner som innehåller endera typen av harts (agaros eller polyakrylamid) eller välj fristående harts för andra ändamål
CarboxyLink Kopplingsharts (delnr 20266, 44899):
  • Ligand: diaminodipropylamin (DADPA)
  • Stöd: tvärbunden 4% pärlformad agaros
  • Distansarm: 9 atomer
  • Belastning: aktiveras med minst 16 μmol amin per milliliter sedimenterat harts
  • Format: 50% hartsuppslamning i 0,05% natriumazid
UltraLink DADPA-harts (delnr 53154):
  • Ligand: diaminodipropylamin (DADPA)
  • Stöd: Thermo Scientific UltraLink Biostöd
  • Distansarm: 14 atomer
  • Belastning: aktiveras med minst 40 μmol amin per milliliter sedimenterat harts
  • Format: 50% hartsuppslamning i 0,02% natriumazid
Innehåller:
CarboxyLink Hartskolonner (DADPA agaros eller UltraLink Stöd), EDC-tvärbindare, kopplingsbuffert (MES-buffrad saltlösning), tvättlösning och kolonntillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Beskrivning CarboxyLink Kopplingsharts
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Form Vätska
Produktlinje CarboxyLink
Kvantitet 25 mL
Mål Primär amin
Typ Harts
Stationär fas Amin
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts