missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carboxymefloquine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxymefloquine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5F6NO2/c13-11(14,15)7-3-1-2-5-6(10(20)21)4-8(12(16,17)18)19-9(5)7/h1-4H,(H,20,21) |
| Formel vikt | 309.0224 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?